Descripción
STUM Polyclonal antibody specifically detects STUM in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | STUM |
| Aplicaciones | Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol |
| Alias de gen | chromosome 1 open reading frame 95, hypothetical protein LOC375057, RP11-9C4.1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: FVSAFTVLCGARTDLPDRHVCCVF |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |