Learn More
Cole-Parmer™ Insertos de termobloque Stuart™
Termobloque de accesorio para matraces de fondo redondo de 100 ml para usar con la SHB1000BASE Stuart™ y la placa de calefactora Stuart™ Undergrad
Marca:  Cole-Parmer™ 04805-89
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15123037
  • 210.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 10-10-2025
Descripción
  • La forma más segura de calentar matraces de fondo redondo
  • Sistema modular flexible para una amplia gama de tamaños hasta 500 ml
  • El diseño de pocillos bajos es perfecto para matraces de cuello múltiple
Especificaciones
Especificaciones
50 ml
Aluminio anodizado
1 unidad
SHB1000BASE
Bloque
Base grande
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Cole-Parmer™ Insertos de termobloque Stuart™ > Base grande, 50 ml 1/EA