Learn More
Cole-Parmer™ Insertos de termobloque Stuart™
Código de producto. p-7182442
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
100 mL
250 ml
500 ml
Tamaño:
Base de medio
Base grande
Bases pequeñas y medianas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15143027
Marca: Cole-Parmer™ 0480597
Termobloque de accesorio para matraces de fondo redondo de 100 ml para usar con la SHB1000BASE Stuart™ y la placa de calefactora Stuart™ Undergrad
  • La forma más segura de calentar matraces de fondo redondo
  • Sistema modular flexible para una amplia gama de tamaños hasta 500 ml
  • El diseño de pocillos bajos es perfecto para matraces de cuello múltiple
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 mL
Admite Tubos de 50 ml
Material Aluminio anodizado
No. of Places 3
Tipo Bloque
Cantidad 3/paq.
Tamaño Bases pequeñas y medianas