Learn More
Solución de estroncio para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
54.00€ - 114.00€
CAS | 7440-24-6 |
---|---|
Fórmula molecular | Sr |
Peso molecular (g/mol) | 87.62 |
Clave InChI | CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 5359327 |
ChEBI | CHEBI:33324 |
Nombre IUPAC | estroncio |
SMILES | [Sr] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12962195
![]() |
Fisher Chemical
A 043 100 |
100 mL | Frasco |
54.00€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12972195
![]() |
Fisher Chemical
A 043 250 |
250 mL | Frasco |
77.00€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12982195
![]() |
Fisher Chemical
A 043 500 |
500 mL | Frasco |
114.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
7440-24-6 | |
87.62 | |
5359327 | |
estroncio |
Sr | |
CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:33324 | |
[Sr] |
Especificaciones
Strontium | |
Líquido | |
1 g/L | |
Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica | |
estroncio | |
87.62 | |
CHEBI:33324 |
7440-24-6 | |
Sr | |
CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N | |
[Sr] | |
H2O | |
5359327 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 24 meses(12 meses después de la apertura)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Solución de estroncio para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™