Learn More
Solución de estroncio para cromatografía iónica, matriz 1 g/LH 2 O, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12982195 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12982195 500 mL Frasco 500 ml
12962195 100 mL Frasco 100 ml
12972195 250 mL Frasco 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12982195 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A 043 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    124.66€ / 500 ml
    Ahorro 13.34€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
CAS 7440-24-6
Fórmula molecular Sr
Peso molecular (g/mol) 87.62
Clave InChI CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5359327
ChEBI CHEBI:33324
Nombre IUPAC estroncio
SMILES [Sr]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium
Envase Frasco
Forma física Líquido
Concentración 1 g/L
Tipo Solución estándar de un solo componente
Solvent or Matrix Agua
Cantidad 500 mL