Learn More
IBA Lifesciences Columna Strep-Tactin™XT 4Flow™ de alta capacidad
Columna de flujo por gravedad para purificar las proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™
114.00€ - 583.00€
Especificaciones
Matriz Agarosa al 4 %, entrecruzada
Tamaño de partículas Esférico de 50 a 150 μm
Target Twin-Strep-tag y Strep-tag II
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16604734
Ver documentos Detalles de la promoción
IBA Lifesciences
2-5031-005
5 x 0,2 mL
243.00€
1 set
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 20-12-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
16614734
Ver documentos Detalles de la promoción
IBA Lifesciences
2-5032-001
1 ml
114.00€
1 set
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-12-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
16624734
Ver documentos Detalles de la promoción
IBA Lifesciences
2-5033-001
5 mL
309.00€
1 set
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-12-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
16634734
Ver documentos Detalles de la promoción
IBA Lifesciences
2-5034-001
10 mL
583.00€
1 set
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 20-12-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Las columnas Strep-Tactin™XT 4Flow™ de alta capacidad contienen una agarosa al 4 % junto con la variante de estreptavidina Strep-Tactin™XT y son aplicables para la purificación de proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™ a través del flujo por gravedad.
  • Debido a la amplia compatibilidad de pH, la excelente estabilidad de la presión, la pureza objetiva excepcional (> 95 %) y la más alta afinidad de unión, esta resina se recomienda para todas las clases de proteínas, especialmente para proteínas de baja abundancia o provocación.
  • La agarosa de baja concentración permite la fijación sencilla de proteínas más grandes a la fase estacionaria, lo que la hace especialmente adecuada para la purificación de objetivos de alto peso molecular.
  • Además, Strep-Tactin™XT 4Flow™ de alta capacidad permite la aplicación de agentes desnaturalizantes como la urea.
  • En comparación con Strep-Tactin™XT 4Flow™, Strep-Tactin™XT 4Flow™ de alta capacidad tiene una mayor densidad de Strep-Tactin™XT inmovilizada, lo que conduce a un rendimiento dos veces mayor de la proteína purificada.
  • Para reducir el periodo de espera durante la aplicación de muestras y tampones, se recomienda el uso de la ayuda a la aplicación WET FRED.
Especificaciones
Especificaciones
Agarosa al 4 %, entrecruzada
Esférico de 50 a 150 μm
Twin-Strep-tag y Strep-tag II
SDS
Product Certifications
For Research Use Only.