Descripción
- Strep-Tactin™ XT 4Flow™ Las columnas de alta capacidad contienen un 4% de agarosa acoplada con la variante de estreptavidina Strep-™ Tactin XT y son aplicables para la purificación de Strep-tag™ II o Twin-Strep-tag™ Proteínas de fusión mediante flujo gravitacional.
- Debido a la amplia compatibilidad de pH, excelente estabilidad de presión, excelente pureza del objetivo (> 95%) y con la más alta afinidad de unión, la resina se recomienda para todas las clases de proteínas, especialmente para proteínas poco abundantes o desafiantes.
- La agarosa de baja concentración permite la fijación sencilla de proteínas más grandes a la fase estacionaria, lo que la hace especialmente adecuada para la purificación de objetivos de alto peso molecular.
- Además, Strep-Tactin XT™ 4Flow™ Su alta capacidad permite la aplicación de agentes desnaturalizantes como la urea.
- En comparación con Strep-Tactin™ XT 4Flow™ , Strep-Tactin™ XT 4Flow™ La alta capacidad tiene una mayor densidad de Strep-Tactin XT™ inmovilizado, lo que conduce a un rendimiento dos veces mayor de proteína purificada.
- Para reducir el periodo de espera durante la aplicación de muestras y tampones, se recomienda el uso de la ayuda a la aplicación WET FRED.
Especificaciones
Especificaciones
| Matriz | Agarosa al 4 %, entrecruzada |
| Tamaño de partículas | 50-150 μm |
| Cantidad | 10 mL |
| Objetivo | Twin-Strep-Tag™ y Strep-tag™ II |
| Formato | Columna de flujo por gravedad preempaquetada |
Para uso exclusivo en investigación.