Learn More
IBA Lifesciences Columna Strep-Tactin™XT 4Flow™ de alta capacidad
Columna de flujo por gravedad para purificar las proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™
Marca:  IBA Lifesciences 2-5033-001
Detalles adicionales : Peso : 0.03200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16624734
  • 351.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 24-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Las columnas Strep-Tactin™XT 4Flow™ de alta capacidad contienen una agarosa al 4 % junto con la variante de estreptavidina Strep-Tactin™XT y son aplicables para la purificación de proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™ a través del flujo por gravedad.
  • Debido a la amplia compatibilidad de pH, la excelente estabilidad de la presión, la pureza objetiva excepcional (> 95 %) y la más alta afinidad de unión, esta resina se recomienda para todas las clases de proteínas, especialmente para proteínas de baja abundancia o provocación.
  • La agarosa de baja concentración permite la fijación sencilla de proteínas más grandes a la fase estacionaria, lo que la hace especialmente adecuada para la purificación de objetivos de alto peso molecular.
  • Además, Strep-Tactin™XT 4Flow™ de alta capacidad permite la aplicación de agentes desnaturalizantes como la urea.
  • En comparación con Strep-Tactin™XT 4Flow™, Strep-Tactin™XT 4Flow™ de alta capacidad tiene una mayor densidad de Strep-Tactin™XT inmovilizada, lo que conduce a un rendimiento dos veces mayor de la proteína purificada.
  • Para reducir el periodo de espera durante la aplicación de muestras y tampones, se recomienda el uso de la ayuda a la aplicación WET FRED.
Especificaciones
Especificaciones
Agarosa al 4 %, entrecruzada
5 mL
Columna de gravedad preempaquetada
Esférico de 50 a 150 μm
Twin-Strep-tag™ y Strep-tag™II
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only.