Learn More
IBA Lifesciences Columna Strep-Tactin™XT 4Flow™ de alta capacidad
Código de producto. 16614734 Tienda IBA Lifesciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
5 mL
10 mL
5 x 0,2 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16614734 1 ml 1 set
16604734 5 x 0,2 mL 1 set
16624734 5 mL 1 set
16634734 10 mL 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16614734 Proveedor IBA Lifesciences N.º de proveedor 25032001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.54€
    122.00€ / 1 sets
    Ahorro 36.54€
    23% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
Columna de flujo por gravedad para purificar las proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™
  • Strep-Tactin™ XT 4Flow™ Las columnas de alta capacidad contienen un 4% de agarosa acoplada con la variante de estreptavidina Strep-™ Tactin XT y son aplicables para la purificación de Strep-tag™ II o Twin-Strep-tag™ Proteínas de fusión mediante flujo gravitacional.
  • Debido a la amplia compatibilidad de pH, excelente estabilidad de presión, excelente pureza del objetivo (> 95%) y con la más alta afinidad de unión, la resina se recomienda para todas las clases de proteínas, especialmente para proteínas poco abundantes o desafiantes.
  • La agarosa de baja concentración permite la fijación sencilla de proteínas más grandes a la fase estacionaria, lo que la hace especialmente adecuada para la purificación de objetivos de alto peso molecular.
  • Además, Strep-Tactin XT™ 4Flow™ Su alta capacidad permite la aplicación de agentes desnaturalizantes como la urea.
  • En comparación con Strep-Tactin™ XT 4Flow™ , Strep-Tactin™ XT 4Flow™ La alta capacidad tiene una mayor densidad de Strep-Tactin XT™ inmovilizado, lo que conduce a un rendimiento dos veces mayor de proteína purificada.
  • Para reducir el periodo de espera durante la aplicación de muestras y tampones, se recomienda el uso de la ayuda a la aplicación WET FRED.
Especificaciones
Matriz Agarosa al 4 %, entrecruzada
Tamaño de partículas 50-150 μm
Cantidad 1 ml
Objetivo Twin-Strep-Tag™ y Strep-tag™ II
Formato Columna de flujo por gravedad preempaquetada
Para uso exclusivo en investigación.