Learn More
IBA Lifesciences Columna de alta capacidad Strep-Tactin™ Superflow™
Columna de flujo por gravedad para purificar las proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™
Marca:  IBA Lifesciences 2-1209-001
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12806466
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Las columnas de alta capacidad Strep-Tactin™ Superflow™ contienen una agarosa al 6 % acoplada a la variante de la estreptavidina Strep-Tactin™ y son aplicables a la purificación de proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™ mediante flujo por gravedad.
  • En comparación con Strep-Tactin™ Superflow™, Strep-Tactin™ Superflow™ de alta capacidad tiene una mayor densidad de Strep-Tactin™ inmovilizada, lo que multiplica de 3 a 5 veces el rendimiento de la proteína purificada.
  • Para reducir el periodo de espera durante la aplicación de muestras y tampones, se recomienda el uso de la ayuda a la aplicación WET FRED.
Especificaciones
Especificaciones
1 ml
SDS
Documentos Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
IBA Lifesciences Columna de alta capacidad Strep-Tactin™ Superflow™ > Cantidad: 1mL
Para uso exclusivo en investigación.