Learn More
IBA Lifesciences Columna de alta capacidad Strep-Tactin™ Superflow™
Tienda IBA Lifesciences ProductosBeschreibung
- Las columnas de alta capacidad Strep-Tactin™ Superflow™ contienen una agarosa al 6 % acoplada a la variante de la estreptavidina Strep-Tactin™ y son aplicables a la purificación de proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™ mediante flujo por gravedad.
- En comparación con Strep-Tactin™ Superflow™, Strep-Tactin™ Superflow™ de alta capacidad tiene una mayor densidad de Strep-Tactin™ inmovilizada, lo que multiplica de 3 a 5 veces el rendimiento de la proteína purificada.
- Para reducir el periodo de espera durante la aplicación de muestras y tampones, se recomienda el uso de la ayuda a la aplicación WET FRED.
Spezifikation
Spezifikation
| Capacidad de unión | De 150 a 500 nmol |
| Capacidad (métrico) | 1 ml |
| Tipo de soporte | Superflow 6 |
| Cantidad | 5 x 0,2 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación en un paso de proteínas recombinantes Strep-tag |
| Tipo | Columna de flujo por gravedad Strep-Tactin Superflow |
Para uso exclusivo en investigación.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?