Learn More
Invitrogen™ STK3 (MST2) Recombinant Human Protein
STK3 (MST2) is a STE kinase family member that acts upstream of the MAP kinase signaling pathways.
1826.00€ - 7890.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_006272.2
Formulación 50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.02% Trition X-100, 0.5mM EDTA, 2mM DTT, 50% Glycerol
Peso molecular 85.5kDa
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Estado normativo RUO - research use only
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15418693
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PR8881A
100μg
1826.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
15418763
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PV4806
1mg
7890.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
STK3 (MST2) is known to be activated by the proapoptotic stimuli staurosporine and FAS ligand.
Especificaciones
Especificaciones
NP_006272.2
85.5kDa
RUO - research use only
STK3 (MST2)
Human
GST Tag
Frozen
50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.02% Trition X-100, 0.5mM EDTA, 2mM DTT, 50% Glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
STE20 Kinase Family
Recombinant
Baculovirus