Learn More
CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ Alfombrillas adhesivas
Elimine la contaminación del polvo de las suelas con las alfombrillas adhesivas CEEC Controlled Environment Equipment Corp.™. Se adhieren directamente al suelo o a un marco de aluminio para descontaminar los zapatos al entrar en un entorno de sala limpia.
87.25€ - 284.00€
Código de producto | Marca | Color | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11836383
|
CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™
177636 |
Azul | 45 x 114 cm |
87.25€
paquete de 120 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11876373
|
CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™
177352 |
Blanco | 45 x 91 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11886373
|
CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™
177423 |
Blanco | 45 x 114 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11816383
|
CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™
CSS183630FBB |
Blue | 46 x 91cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11826383
|
CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™
177405 |
Azul | 66 x 114 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11866373
|
CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™
CSS243634TWW |
White | 61 x 91 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11846383
|
CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™
177528 |
Azul | 66 x 114 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Alfombrillas adhesivas para el polvo
- Hojas numeradas de 30 a 1
- Se adhieren directamente al suelo o a un marco de aluminio.