Learn More
CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ Alfombrillas adhesivas
Descripción
- Alfombrillas adhesivas para el polvo
- Hojas numeradas del 30 al 1
- Se adhieren directamente al suelo o a un marco de aluminio.
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 61 x 91 cm |
| Cantidad | 120/Pk. |
| Color | Blanco |