Learn More
CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ Alfombrillas adhesivas
Elimine la contaminación del polvo de las suelas con las alfombrillas adhesivas CEEC Controlled Environment Equipment Corp.™. Se adhieren directamente al suelo o a un marco de aluminio para descontaminar los zapatos al entrar en un entorno de sala limpia.
Marca: CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ 177528
Detalles adicionales : Peso : 3.60000kg
Descripción
- Alfombrillas adhesivas para el polvo
- Hojas numeradas del 30 al 1
- Se adhieren directamente al suelo o a un marco de aluminio.
Especificaciones
66 x 114 cm | |
Azul | |
120/paq. |