Learn More
Sampling Systems™ Cucharas de muestreo y producción de un solo uso SteriWare™
BIOPHARMA
Estas cucharas para polvo de muestreo y producción de un solo uso SteriWare™ son ideales para el muestreo, la producción y el trabajo de laboratorio. La gama completa se realiza según los estándares más altos.
Marca:  Sampling Systems™ 8286A-100S
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17594616
  • 160.00€ / paquete de 100
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 04-07-2025
Descripción
  • Las cucharas para polvo de fondo plano SteriWare™ son de un solo uso y están diseñadas para su uso en áreas de fabricación de GMP.
  • Son perfectas para la dispensación y el muestreo de polvos y gránulos.
  • Estas cucharas para polvo se fabrican en una sala limpia con los más altos estándares.
  • Todo, desde el diseño ergonómico hasta la documentación líder de su clase, es la cuchara ideal para su uso en fábricas farmacéuticas y de alimentos.
  • El diseño robusto y el mango ergonómico garantizan que son fáciles y cómodos de usar.
  • Todas las cucharas para polvo se envasan individualmente y están disponibles en versiones estériles y no estériles.
  • Simplemente elija el tamaño de su cuchara, desembálela y úsela.
  • Las cucharas SteriWare™ se pueden utilizar como cucharas volumétricas mediante la nivelación del exceso de polvo para proporcionarle el volumen establecido.
  • Están disponibles en una amplia gama de tamaños de 25 ml hasta 1000 ml.
  • Utilícela directamente de la bolsa.
  • Las asas ergonómicas y robustas se han diseñado para que se puedan utilizar repetidamente.
  • Si se mide el polvo después de sacarlo, elimine el exceso de polvo para obtener un volumen preciso.
  • Hechas de PS de uso alimentario.
  • Cumple con los últimos requisitos de la FDA y la UE.
  • Sin BSE/EET.
Especificaciones
Especificaciones
Poliestireno
Sí
Embolsados individualmente
59 mm
100 mL
Estéril
200 mm
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
4 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote119966 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha23/10/2024 Catalog Number8286A-100S
Número de lote118768 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha19/06/2024 Catalog Number8286A-100S
Número de lote110489 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha29/11/2023 Catalog Number8286A-100S
Número de lote103965 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha09/06/2022 Catalog Number8286A-100S
Promociones
Promociones
Título del producto
Sampling Systems™ Cucharas de muestreo y producción de un solo uso SteriWare™ > Cucharas de muestreo y producción de un solo uso SteriWare; capacidad (sistema métrico): 100 ml; esterilidad: Sí