Learn More
Kartell™ Cinta indicadora de esterilización
Indica esterilización con un sencillo cambio de color de blanco a marrón. La cinta indicadora de esterilización Kartell™ se utiliza con esterilización en autoclave o con métodos de esterilización por calor seco.
21.15€ - 66.01€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 11140/2005 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Para indicar esterilización |
Longitud (métrico) | 50 m |
Material | Papel |
Indicador de esterilización | Sí |
Código de producto | Marca | Método de esterilización | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Método de esterilización | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10073454
|
Kartell™
0105200 |
Autoclave |
21.15€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10245041
|
Kartell™
0105100 |
Método de Poupinel (calor seco) |
66.01€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Indica esterilización con un sencillo cambio de color de blanco a marrón. La cinta indicadora de esterilización Kartell™ se utiliza con esterilización en autoclave o con métodos de esterilización por calor seco.
- La cinta adhesiva indica esterilización
- Cintas disponibles para autoclavar y métodos de esterilización de Poupinet:
- Cinta de autoclave: 20 ’ A + 121 °C o 10 ’ a + 125 °C o 5 ’ a + 135 °C
- Método de Poupinel: calor seco
- El color cambia de blanco a marrón
- Sin plomo si está correctamente almacenado
- La cinta de autoclave puede usarse hasta 3 años a partir de la fecha de producción
- La cinta Poupinel se puede utilizar hasta 24 meses a partir de la fecha de producción
- Conformidad con ISO 11140/2005
Especificaciones
ISO 11140/2005 | |
50 m | |
Sí |
Para indicar esterilización | |
Papel | |
19 mm |