Learn More
Kartell™ Cinta indicadora de esterilización
Description
Indica esterilización con un sencillo cambio de color de blanco a marrón. La cinta indicadora de esterilización Kartell™ se utiliza con esterilización en autoclave o con métodos de esterilización por calor seco.
- La cinta adhesiva indica esterilización
- Cintas disponibles para autoclavar y métodos de esterilización de Poupinet:
- Cinta de autoclave: 20 ’ A + 121 °C o 10 ’ a + 125 °C o 5 ’ a + 135 °C
- Método de Poupinel: calor seco
- El color cambia de blanco a marrón
- Sin plomo si está correctamente almacenado
- La cinta de autoclave puede usarse hasta 3 años a partir de la fecha de producción
- La cinta Poupinel se puede utilizar hasta 24 meses a partir de la fecha de producción
- Conformidad con ISO 11140/2005
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | ISO 11140/2005 |
| Para utilizar con (aplicación) | Para indicar esterilización |
| Longitud (métrico) | 50 m |
| Material | Papel |
| Indicador de esterilización | Sí |
| Método de esterilización | Método de Poupinel (calor seco) |
| Anchura exterior (métrico) | 19 mm |