Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de muestras de orina de poliestireno Sterilin™
Elimine la necesidad de decantación en el laboratorio con los tubos de muestras de orina de poliestireno Thermo Scientific™ Sterilin™. Ideales para su uso en analizadores de orina automatizados.
194.00€ - 345.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubo de orina |
---|---|
Material | Poliestireno |
Esterilidad | Fabricación aséptica |
Material del cierre | Polyethylene |
N.º por caja | 500/Cs. |
Código de producto | Marca | Descripción | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15411393
|
Thermo Scientific™
131B/50 |
Tubo de muestras de orina principal, tapón de rosca | 50 Pk. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15215619
|
Thermo Scientific™
131BBAC/C50 |
Tubo principal de muestras de orina + ácido bórico, tapón roscado con frasco de recogida | 50 Pk. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15574343
|
Thermo Scientific™
131B |
Tubo de muestras de orina principal, tapón de rosca | 100 Pk. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15441233
|
Thermo Scientific™
131B/C |
Tubo principal de muestras de orina, tapón roscado con vaso de recogida | 100 Pk. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Elimine la necesidad de decantación en el laboratorio con los tubos de muestras de orina de poliestireno Thermo Scientific™ Sterilin™.Ideales para su uso en analizadores de orina automatizados.
NO DISPONIBLE EN AMÉRICA
Características:
- Tapón de rosca a prueba de fugas de conformidad con BS EN 14254 Anexo D
- Adecuados para la centrifugación a 3200 xg
- Fabricados de forma aséptica
- Nivel de llenado en la etiqueta para garantizar el correcto volumen de la muestra presentada
- Lote numerado individualmente para facilitar la trazabilidad
Nota:
Solo para usoin vitro .
Información sobre pedidos:
El producto no está disponible en todas las áreas geográficas.
Especificaciones
Tubo de orina | |
Fabricación aséptica | |
500/Cs. | |
13 ml |
Poliestireno | |
Polyethylene | |
0,43 oz |