Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de muestras de orina de poliestireno Sterilin™
Código de producto. 15411393
Change view
Click to view available options
Incluye:
Tubo, tapón de rosca
Tubo, tapón de rosca, cubeta
Tubo, ácido bórico, cubeta
N.° por paquete:
Paquete de 100
Paquete de 50
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Incluye N.° por paquete unitSize
15411393 Tubo, tapón de rosca Paquete de 50 paquete de 500
15215619 Tubo, ácido bórico, cubeta Paquete de 50 paquete de 500
15574343 Tubo, tapón de rosca Paquete de 100 paquete de 500
15441233 Tubo, tapón de rosca, cubeta Paquete de 100 paquete de 500
4 options
Código de producto. 15411393
Marca: Thermo Scientific™ 131B/50
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Elimine la necesidad de decantación en el laboratorio con los tubos de muestras de orina de poliestireno Thermo Scientific™ Sterilin™. Ideales para su uso en analizadores de orina automatizados.
Elimine la necesidad de decantación en el laboratorio con los tubos de muestras de orina de poliestireno Thermo Scientific™ Sterilin™.Ideales para su uso en analizadores de orina automatizados.
NO DISPONIBLE EN AMÉRICA
Características:
  • Tapón de rosca a prueba de fugas de conformidad con BS EN 14254 Anexo D
  • Adecuados para la centrifugación a 3200 x g
  • Fabricados de forma aséptica
  • Nivel de llenado en la etiqueta para garantizar el correcto volumen de la muestra presentada
  • Lote numerado individualmente para facilitar la trazabilidad
Nota:
Solo para uso in vitro.
Información para pedidos:
El producto no está disponible en todas las áreas geográficas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tubo de orina
Tipo de tapón Screw Cap
Material Poliestireno
Esterilidad Fabricación aséptica
Material del cierre Polietileno
Descripción Tubo de muestras de orina principal, tapón de rosca
Incluye Tubo, tapón de rosca
N.º por caja 500/Cs.
N.° por paquete Paquete de 50
Volumen (imperial) 0,43 oz
Volumen (métrico) 13 ml