Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de muestras de orina de poliestireno Sterilin™
Elimine la necesidad de decantación en el laboratorio con los tubos de muestras de orina de poliestireno Thermo Scientific™ Sterilin™. Ideales para su uso en analizadores de orina automatizados.
Marca: Thermo Scientific™ 131B
Detalles adicionales : Peso : 1.20000kg
Descripción
Elimine la necesidad de decantación en el laboratorio con los tubos de muestras de orina de poliestireno Thermo Scientific™ Sterilin™.Ideales para su uso en analizadores de orina automatizados.
NO DISPONIBLE EN AMÉRICA
Características:
- Tapón de rosca a prueba de fugas de conformidad con BS EN 14254 Anexo D
- Adecuados para la centrifugación a 3200 x g
- Fabricados de forma aséptica
- Nivel de llenado en la etiqueta para garantizar el correcto volumen de la muestra presentada
- Lote numerado individualmente para facilitar la trazabilidad
Nota:
Solo para uso in vitro.
Información para pedidos:
El producto no está disponible en todas las áreas geográficas.
Especificaciones
Tubo de orina | |
Fabricación aséptica | |
Tubo de muestras de orina principal, tapón de rosca | |
100 Pk. | |
13 ml |
Poliestireno | |
Polyethylene | |
500/Cs. | |
0,43 oz |