Learn More
Texwipe™ Toallitas estériles TechniCloth™ de mezcla de celulosa seca/poliéster Código de producto.: 17737444
Fecha estimada de envoi: 15-04-2026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    399.00€
    314.40€ / paquete de 480
    Ahorro 84.60€
    21% Descuento
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Texwipe™ Toallitas estériles TechniCloth™ de mezcla de celulosa seca/poliéster
Código de producto. 17737444 Tienda Texwipe Productos
9 x 11 in, paquete de 480
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
9 x 11 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 480
Código de producto. 17737444
Marca: Texwipe™ STX4351
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    399.00€
    314.40€ / paquete de 480
    Ahorro 84.60€
    21% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 15-04-2026
Añadir a la cesta
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Fabricadas con material no tejido con un 45 % de poliéster / 55 % de celulosa con borde cortado, lavadas en salas limpias.
  • Una toallita duradera ideal para el control de derrames, limpieza y aplicación de disoluciones.
  • Fabricado para proporcionar bajos niveles de partículas y extraíbles, creando un paño adecuado para la limpieza general y el fregado.
  • Excelente resistencia química para la compatibilidad con una variedad de soluciones.
  • Apto para el autoclave (solo toallitas secas).
  • Los productos TechniSat™ están prehumedecidos con 0,2 μm de IPA filtrado al 70 % / 30 % de DIW, IPA al 6 % / 94 % de DIW o 70 % de Etanol desnaturalizado / 30 % de DIW para facilitar su uso.
  • Las toallitas TechniSat™ ofrecen una eficacia de limpieza uniforme y optimizada con niveles COV y humedad repetibles.
  • Las toallitas Technisat™ se envasan en bolsas y recipientes fáciles de usar con cierre deslizante, y en bolsas resellables, lo que reduce la evaporación de la solución que conserva el nivel de humedad uniforme de la toallita.
  • Cumple los requisitos para toallitas USP <797> y USP <800> .
  • Con código de lote individual para facilitar la trazabilidad y el control de calidad.
Especificaciones
Tipo de producto Toallita prehumedecida
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 23 cm
Anchura (imperial) 4,33 in
Anchura (métrico) 28 cm
Material Poliéster Celulosa
Dimensiones (L x An) 9 x 11 in
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de superficies, equipos y piezas
Esterilidad Estéril
Título del producto
Texwipe™ Toallitas estériles TechniCloth™ de mezcla de celulosa seca/poliéster >