Learn More
Synergy Healthcare™ Bolsas de cierre de sellado térmico SteriBags™
Fabricadas con papel Kraft MG blanqueado y resistente a la humedad de gran calidad. Las bolsas con cierre de sellado térmico Synergy Healthcare™ SteriBags™ presentan un doble pliegue para aumentar la resistencia.
Marca:  Synergy Healthcare™ HHS
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15671944
  • 182.00€ / paquete de 500
Compre lo esencial para autoclaves
Usar código promocional 24153 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Descripción
  • Conforme a BS 6257
  • Fondo plegado doble para integridad adicional
  • Abertura a lo largo de todo el ancho
  • Para su uso en autoclaves y esterilizadores gamma
Especificaciones
Especificaciones
Bolsa de esterilización con cierre de sellado térmico; código H
Cumple con BS 6257; código H
Para su uso en autoclaves previos al vacío de carga porosa y en esterilizadores gamma
500/paq.
380 x 180 x 95 mm (Pr. x An. Al.)
180 mm
Esterilizable en autoclave
Blanco
Kraft Paper
380 x 180 mm
380 mm
Sterilization Pouch
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Synergy Healthcare™ Bolsas de cierre de sellado térmico SteriBags™ > 380 x 180 x 95mm (Pr. x An. Al.)