Learn More
Socorex™ Bolsa de esterilización Qualitix™
Código de producto. 15740679
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
83 x 160 mm
90 x 260 mm
135 x 260 mm
190 x 360 mm
300 x 395 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
15740679 190 x 360 mm paquete de 200
15710679 83 x 160 mm paquete de 200
15720679 90 x 260 mm paquete de 200
15730679 135 x 260 mm paquete de 200
15750679 300 x 395 mm paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15740679 Proveedor Socorex™ N.º de proveedor 3210.1936
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se adapta a cualquier dispositivo de esterilización con un tamaño de pequeño a mediano y permite envolver artículos de manera fácil y eficaz. Fabricada en papel resistente de calidad médica, se cierra herméticamente con una tira de autosellado para mantener la esterilidad. El contenido permanece visible a través de la película laminada transparente de PET/CPP.
  • Material resistente y duradero
  • Identificación rápida del contenido
  • Tira con autosellado de gran tamaño, fácil de cerrar
  • Cierre superior en forma de cheurón para facilitar la apertura
  • Adecuadas para la esterilización por vapor y gas de OE
  • Dos indicadores de esterilización
  • Cinco tamaños diferentes
  • Conformidad con ISO 17665-06, ISO 11135, CE
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ISO 17665-06, ISO 11135, CE
Tipo de tapón Autoadhesivo
Material Papel
Dimensiones (L x An) 190 x 360 mm