Learn More
STEMCELL Technologies STEMdiff™ Neural Induction Medium
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
2 x 250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
paquete de 2
Descripción
- STEMdiff™ Neural Induction Medium is a defined, serum-free medium for the neural induction of human embryonic stem (ES) cells and induced pluripotent stem (iPS) cells
- This medium enables highly efficient generation of neural progenitor cell using either embryoid body- or monolayer culture-based protocols
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de célula | Neural Cells, PSC-Derived, Neural Stem and Progenitor Cells, Pluripotent Stem Cells |
Para utilizar con (aplicación) | Cell Culture, Differentiation |
Cantidad | 250 mL |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
STEMCELL Technologies STEMdiff™ Neural Induction Medium
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido