Learn More
STEMCELL Technologies STEMdiff™ Definitive Endoderm Kit
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- STEMdiff™ Definitive Endoderm Kit is a complete, serum- and animal component-free medium and supplement kit that supports highly efficient differentiation of human embryonic stem (ES) cells and induced pluripotent stem (iPS) cells to definitive endoderm cells
- Cells differentiated using STEMdiff™ Definitive Endoderm Kit express high levels of endoderm markers, including CD184 (CXCR4), SOX17, FOXA2, and c-KIT, and lack expression of ectoderm, mesoderm, and pluripotency markers
- The definitive endoderm cells produced using this kit are multipotent and capable of further differentiation towards cells of the pancreatic, intestinal, pulmonary, and hepatic lineages, thus providing a robust tool for developmental studies, disease modeling, and drug discovery
- This kit is optimized for differentiation of cells maintained in mTeSR™1
- For differentiation of cells maintained in TeSR™-E8™, please see the STEMDiff™ Definitive Endoderm Kit (TeSR™-E8™ Optimized)
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de célula | Airway Cells, Endoderm, PSC-Derived, Hepatic Cells, Intestinal Cells, Pancreatic Cells, Pluripotent Stem Cells |
Para utilizar con (aplicación) | Cell Culture, Differentiation |
Cantidad | 1 Kit |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
STEMCELL Technologies STEMdiff™ Definitive Endoderm Kit
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido