Learn More
STEMCELL Technologies STEMdiff™ Definitive Endoderm Kit (TeSR™-E8™ Optimized)
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- STEMdiff™ Definitive Endoderm Kit (TeSR™-E8™ Optimized) is a complete, serum- and animal component-free medium and supplement kit that supports highly efficient differentiation of human ES cells and iPS cells that have been maintained in TeSR™-E8™ to definitive endoderm
- Cells differentiated using the STEMdiff™ Definitive Endoderm Kit (TeSR™-E8™ Optimized) express high levels of endoderm markers, including CD184 (CXCR4) and SOX17
- When used in combination with Vitronectin XF™, the STEMdiff™ Definitive Endoderm Kit (TeSR™-E8™ Optimized) provides a completely xeno-free workflow for the generation of multipotent definitive endoderm
- Optimized for differentiation of cells maintained in TeSR™-E8™
Especificaciones
Especificaciones
Tipo di cellula | Airway Cells, Endoderm, PSC-Derived, Hepatic Cells, Intestinal Cells, Pancreatic Cells, Pluripotent Stem Cells |
Da utilizzare con (applicazione) | Cell Culture, Differentiation |
Quantità | 1 Kit |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
STEMCELL Technologies STEMdiff™ Definitive Endoderm Kit (TeSR™-E8™ Optimized)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido