Learn More
IBA Lifesciences StarGate pPSG-IBA Acceptor Vectors for E. coli Expression
Logra una expresión de alto nivel en E. coli por parte del promotor T7 al proporcionar un entorno genético específico para una expresión y purificación óptimas de proteínas no tóxicas.
Marca:  IBA Lifesciences 5-4323-001
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15683768
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Vectores de expresión PPSG-IGA en E. coli:
Los vectores pPSG-IBA utilizan el promotor T7 y la ARN polimerasa T7 para la transcripción de alto nivel del gen de interés. Como el promotor T7 es más fuerte que el promotor tet, se recomiendan los vectores pPSG-IBA en los casos en los que la expresión con el promotor tet no lleve a rendimientos significativos de la proteína recombinante.
  • Expresión de alto nivel en E. coli por parte del promotor T7 bacteriófago
  • Transcripción de alto nivel por ARN polimerasa T7 en cepas de BL21
  • Expresión de alto nivel de proteínas no tóxicas
  • Inducción por IPTG
  • Adecuado para transcripción/traducción in vitro
Sistema Stargate™
IBA desarrolló Stargate para proporcionar un proceso de clonación simple, rápido y altamente eficiente para genes de interés para su uso en la expresión funcional, purificación, detección, inmovilización o separación de proteínas recombinantes:
  • Mínima modificación extra del gen debido a sitios de combinación cortos
  • Eficacia de clonación inherente de alto nivel debido a una reacción dirigida (sin equilibrio)
  • Los genes de interés se clonan para obtener un vector de donante; 2 o más genes pueden combinarse usando la clonación por fusión
  • Después, los genes se transfieren a vectores Acceptor, que proporcionan un entorno genético óptimo
  • El vector de expresión final, el vector de destino, se coloca en el huésped correspondiente
Especificaciones
Especificaciones
Líquido
Huésped de E. coli con el gen de la polimerasa de ARN T7 (p. ej BL21(DE3) )
T7
Tampón TE de 20 μl: 10 mm de Tris-HCl, 1 mm de EDTA/5 μg
Etiqueta Twin-Strep para el extremo C-terminal y etiqueta GST para el N-terminal
5 μg
Transparente
Sistema Stargate™, E. coli BL21(DE3)
8
Vector Acceptor para la expresión en E. coli
de 2 °C a 8 °C para uso frecuente, –20 °C para almacenamiento a largo plazo
250 ng/μl
Longitud total: 3469
Clonación de genes de interés para su uso en la expresión funcional, purificación, detección, inmovilización o separación de proteínas recombinantes
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
IBA Lifesciences StarGate pPSG-IBA Acceptor Vectors for E. coli Expression > Vector Acceptor Stargate pPSG: pPSG-IBA123; Twin-Strep-tag para terminaciones C y GST-tag para terminaciones N