Learn More
Solución indicadora de almidón, Chem Lab™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | 0°C |
Información de solubilidad | Soluble in water |
Olor | Odorless |
Color | Incolora |
pH | ±7 |
Cantidad | 500 mL |
Forma física | Líquido |
Título del producto
Solución indicadora de almidón, Chem Lab™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido