Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto estándar de extensión de conjunto de transferencia de fluidos
Simplifica la conectividad de los procesos y permite una mayor eficiencia en la mayoría de las operaciones de procesos de flujo de entrada y de flujo de salida.
Marca:  Thermo Scientific™ SH31079.02
Código de producto. 15919826
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Los conjuntos de productos de transferencia de fluidos estándar se interconectan con las BPC Labtainer, BPC Productainer, los biorreactores, mezcladores y fermentadores de un solo uso estándar de Thermo Scientific en la planta de producción ofrecer un conjunto completo de productos de un solo uso que se ajusten a las necesidades de sus instalaciones o procesos. Diseñados para ayudar en muchos procesos comunes de la planta de producción, tales como muestreo, transferencia, y llenado, a partir de estos diseños se puede seleccionar fácilmente una solución óptima en cuanto al tamaño y la longitud de la tubería.
  •  Un conjunto de productos almacenados reduce el número de unidades de mantenimiento de existencias (SKU) personalizadas, simplifica el proceso de pedido y reduce las necesidades de almacenamiento de productos
  • Los múltiples lugares de fabricación garantizan la seguridad en el suministro de productos
  • Producidas bajo condiciones cGMP en áreas limpias según ISO 7 para garantizar un alto nivel de calidad
  • Se caracterizan por utilizar métodos de prueba ISO, USP, EP y ASTM para validar el rendimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Apto para almacenamiento a temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C).
3,2 mm de D.I., pared de 1,6 mm, C-Flex 374, 2,5 m
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Conjunto estándar de extensión de conjunto de transferencia de fluidos > 3,2 mm de D.I., pared de 1,6 mm, C-Flex 374, 2,5 m, con tapa