Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto estándar de extensión de conjunto de transferencia de fluidos
Código de producto. 17830617 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Estilo de los tubos:
12,7 mm (1/2 in) de diámetro interior C-Flex 374
3,2 mm (1/8 in) de diámetro interior C-Flex 374
6,35 mm (1/4 in) de diámetro interior C-Flex 374
9,52 mm (3/8 in) de diámetro interior C-Flex 374
Tamaño de los tubos:
1 m (3,25 ft)
2,5 m (8,2 ft)
5 m (16,4 ft)
Dimensiones:
1/2 in DI x 1/8 in pared
1/4 in DI x 1/16 in pared
1/4 in DI x 3/32 in pared
1/8 in DI x 1/16 in pared
3/8 in DI x 1/8 in pared
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Estilo de los tubos Tamaño de los tubos Dimensiones unitSize
17830617 3,2 mm (1/8 in) de diámetro interior C-Flex 374 2,5 m (8,2 ft) 1/8 in DI x 1/16 in pared paquete de 10
17850677 12,7 mm (1/2 in) de diámetro interior C-Flex 374 5 m (16,4 ft) 1/2 in DI x 1/8 in pared paquete de 10
17820617 3,2 mm (1/8 in) de diámetro interior C-Flex 374 5 m (16,4 ft) 1/8 in DI x 1/16 in pared paquete de 10
17850617 6,35 mm (1/4 in) de diámetro interior C-Flex 374 1 m (3,25 ft) 1/4 in DI x 1/16 in pared paquete de 10
17840617 6,35 mm (1/4 in) de diámetro interior C-Flex 374 2,5 m (8,2 ft) 1/4 in DI x 1/16 in pared paquete de 10
17830677 6,35 mm (1/4 in) de diámetro interior C-Flex 374 5 m (16,4 ft) 1/4 in DI x 1/16 in pared paquete de 10
17810677 6,35 mm (1/4 in) de diámetro interior C-Flex 374 1 m (3,25 ft) 1/4 in DI x 3/32 in pared paquete de 10
17860617 6,35 mm (1/4 in) de diámetro interior C-Flex 374 2,5 m (8,2 ft) 1/4 in DI x 3/32 in pared paquete de 10
17880617 6,35 mm (1/4 in) de diámetro interior C-Flex 374 5 m (16,4 ft) 1/4 in DI x 3/32 in pared paquete de 10
17870617 9,52 mm (3/8 in) de diámetro interior C-Flex 374 1 m (3,25 ft) 3/8 in DI x 1/8 in pared paquete de 10
17840677 9,52 mm (3/8 in) de diámetro interior C-Flex 374 2,5 m (8,2 ft) 3/8 in DI x 1/8 in pared paquete de 10
17810617 3,2 mm (1/8 in) de diámetro interior C-Flex 374 1 m (3,25 ft) 1/8 in DI x 1/16 in pared paquete de 10
17860677 9,52 mm (3/8 in) de diámetro interior C-Flex 374 5 m (16,4 ft) 3/8 in DI x 1/8 in pared paquete de 10
17810627 12,7 mm (1/2 in) de diámetro interior C-Flex 374 1 m (3,25 ft) 1/2 in DI x 1/8 in pared paquete de 10
17890617 12,7 mm (1/2 in) de diámetro interior C-Flex 374 2,5 m (8,2 ft) 1/2 in DI x 1/8 in pared paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 17830617 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SH31079.02
Simplifica la conectividad de los procesos y permite una mayor eficiencia en la mayoría de las operaciones de procesos de flujo de entrada y de flujo de salida.
Los conjuntos de productos de transferencia de fluidos estándar se interconectan con las BPC Labtainer, BPC Productainer, los biorreactores, mezcladores y fermentadores de un solo uso estándar de Thermo Scientific en la planta de producción ofrecer un conjunto completo de productos de un solo uso que se ajusten a las necesidades de sus instalaciones o procesos. Diseñados para ayudar en muchos procesos comunes de la planta de producción, tales como muestreo, transferencia, y llenado, a partir de estos diseños se puede seleccionar fácilmente una solución óptima en cuanto al tamaño y la longitud de la tubería.
  •  Un conjunto de productos almacenados reduce el número de unidades de mantenimiento de existencias (SKU) personalizadas, simplifica el proceso de pedido y reduce las necesidades de almacenamiento de productos
  • Los múltiples lugares de fabricación garantizan la seguridad en el suministro de productos
  • Producidas bajo condiciones cGMP en áreas limpias según ISO 7 para garantizar un alto nivel de calidad
  • Se caracterizan por utilizar métodos de prueba ISO, USP, EP y ASTM para validar el rendimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones 1/8 in DI x 1/16 in pared
Contenido y almacenamiento Apto para almacenamiento a temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C).
Estilo de los tubos 3,2 mm (1/8 in) de diámetro interior C-Flex 374
Tamaño de los tubos 2,5 m (8,2 ft)