Learn More
Solución tampón estándar de pH 7, SI Analytics™
La solución tampón estándar de pH 7 SI Analytics™ resiste los cambios en el pH cuando se le añaden pequeñas cantidades de un ácido o álcali.
34.00€ - 194.00€
Especificaciones
Punto de ebullición 101°C
Color Incolora
Densidad 1.01g/cm3
pH 7
Forma física Liquid
Formulación Agua, hidrogenofosfato disódico, ácido cítrico
Olor Odroless
Envase Ampollas FIOLAX™
Esterilidad Sterile
Presión de vapor 23hPa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10131311
Ver documentos
SI Analytics
285138221
60 Ampules
194.00€
cada uno
11954719
Ver documentos
SI Analytics
285138049
250 mL
34.00€
250 ml
Descripción
Descripción
  • Incluye certificado del fabricante
  • Mezcla, compuesta por los siguientes elementos: Agua, hidrogenofosfato disódico, ácido cítrico
  • El producto no contiene ninguna cantidad relevante de materiales con valores críticos que se deben supervisar en el lugar de trabajo.
  • Absorción con material aglutinante de líquidos (arena, diatomita, aglutinantes ácidos, aglutinantes universales, serrín)
Especificaciones
Especificaciones
101°C
1.01g/cm3
Liquid
Odroless
Sterile
Completamente miscible en agua
Incolora
7
Agua, hidrogenofosfato disódico, ácido cítrico
Ampollas FIOLAX™
23hPa
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Solución tampón estándar de pH 7, SI Analytics™