Learn More
Solución tampón estándar de pH 7, SI Analytics™
Tienda SI Analytics Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
60 Ampules
Tamaño de la unidad:
250 ml
cada uno
Descripción
- Incluye certificado del fabricante
- Mezcla, compuesta por los siguientes elementos: Agua, hidrogenofosfato disódico, ácido cítrico
- El producto no contiene ninguna cantidad relevante de materiales con valores críticos que se deben supervisar en el lugar de trabajo.
- Absorción con material aglutinante de líquidos (arena, diatomita, aglutinantes ácidos, aglutinantes universales, serrín)
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 101°C |
Color | Incolora |
Densidad | 1.01g/cm3 |
pH | 7 |
Forma física | Liquid |
Cantidad | 250 mL |
Formulación | Agua, hidrogenofosfato disódico, ácido cítrico |
Olor | Odroless |
Envase | Frasco DURAN™ |
Esterilidad | Sterile |
Mostrar más |
Título del producto
Solución tampón estándar de pH 7, SI Analytics™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur