Learn More
Solución tampón estándar, pH 6.87
La solución tampón estándar de pH 6,87 SI Analytics™ resiste los cambios en el pH cuando se le añaden pequeñas cantidades de un ácido.
81.25€ - 244.00€
Especificaciones
Punto de ebullición 100°C
Color Incolora
Densidad 1g/cm3
pH 6.87
Forma física Liquid
Formulación Agua, fosfato de hidrógeno disódico, fosfato de dihidrógeno de potasio
Olor Odorless
Envase Ampollas FIOLAX™
Esterilidad Sterile
Presión de vapor 23hPa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11954779
Ver documentos
SI Analytics
285138254
60 ampollas
244.00€
60 ampollas
10721211
Ver documentos
SI Analytics
285138016
250 mL
81.25€
250 ml
Descripción
Descripción
  • Incluye certificado del fabricante
  • Mezcla, compuesta por los siguientes elementos: Agua, fosfato de hidrógeno disódico, fosfato de dihidrógeno de potasio
  • El producto no contiene ninguna cantidad relevante de materiales con valores críticos que se deben supervisar en el lugar de trabajo.
Especificaciones
Especificaciones
100°C
1g/cm3
Liquid
Odorless
Sterile
Completamente miscible en agua
Incolora
6.87
Agua, fosfato de hidrógeno disódico, fosfato de dihidrógeno de potasio
Ampollas FIOLAX™
23hPa
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Solución tampón estándar, pH 6.87