Learn More
Solución tampón estándar, pH 6.87
Tienda SI Analytics Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
60 ampollas
Tamaño de la unidad:
250 ml
60 AMP
Descripción
- Incluye certificado del fabricante
- Mezcla, compuesta por los siguientes elementos: Agua, fosfato de hidrógeno disódico, fosfato de dihidrógeno de potasio
- El producto no contiene ninguna cantidad relevante de materiales con valores críticos que se deben supervisar en el lugar de trabajo.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 100°C |
| Color | Incolora |
| Densidad | 1g/cm3 |
| pH | 6.87 |
| Forma física | Liquid |
| Cantidad | 250 mL |
| Formulación | Agua, fosfato de hidrógeno disódico, fosfato de dihidrógeno de potasio |
| Olor | Odorless |
| Envase | Frasco DURAN™ |
| Esterilidad | Sterile |
| Mostrar más |