Learn More
Tampón estándar de fosfato, pH 4,002, NIST, Chem-Lab
Para su uso en laboratorio, mediciones de pH, trazable a SRM desde NIST
50.00€ - 320.00€
CAS | 877-24-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H5KO4 |
Peso molecular (g/mol) | 204.222 |
Clave InChI | IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M |
PubChem CID | 23676735 |
Nombre IUPAC | potasio;2-carboxibenzoato |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11964004
|
Chem Lab
CL03.0602.1000 |
1 L |
50.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11908494
|
Chem Lab
CL03.0602.9010 |
10 L |
320.00€
10 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
pH = 4,003 a 0 °CpH = 3,99 a 5 °C
pH = 3,998 a 10 °C
pH = 3,999 a 15 °C
pH = 4,002 a 20 °C
pH = 4,008 a 25 °C
pH = 4,015 a 30 °C
pH = 4,035 a 40 °C
pH = 4,060 a 50 °C
pH = 4,091 a 60 °C
pH = 4,126 a 70 °C
pH = 4,164 a 80 °C
877-24-7 | |
204.222 | |
23676735 | |
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+] |
C8H5KO4 | |
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M | |
potasio;2-carboxibenzoato |
Especificaciones
Phosphate | |
1.00g/mL | |
C8H5KO4 | |
NIST traceable | |
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+] | |
204.222 | |
204.23g/mol |
877-24-7 | |
4.002 | |
PE | |
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M | |
potasio;2-carboxibenzoato | |
23676735 |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : De 2 a 25 °C
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Tampón estándar de fosfato, pH 4,002, NIST, Chem-Lab