Learn More
Tampón estándar de fosfato, pH 4,002, NIST, Chem-Lab
Descripción
pH = 4,003 a 0 °C
pH = 3,99 a 5 °C
pH = 3,998 a 10 °C
pH = 3,999 a 15 °C
pH = 4,002 a 20 °C
pH = 4,008 a 25 °C
pH = 4,015 a 30 °C
pH = 4,035 a 40 °C
pH = 4,060 a 50 °C
pH = 4,091 a 60 °C
pH = 4,126 a 70 °C
pH = 4,164 a 80 °C
pH = 3,99 a 5 °C
pH = 3,998 a 10 °C
pH = 3,999 a 15 °C
pH = 4,002 a 20 °C
pH = 4,008 a 25 °C
pH = 4,015 a 30 °C
pH = 4,035 a 40 °C
pH = 4,060 a 50 °C
pH = 4,091 a 60 °C
pH = 4,126 a 70 °C
pH = 4,164 a 80 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phosphate |
| Densidad | 1.00g/mL |
| pH | 4.002 |
| Cantidad | 1 L |
| Envase | PE |
| Trazabilidad según el NIST | NIST rastreable |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204,23g/mol |