Learn More
Gilac™ Stainless Steel Trolley for Large Volume Container
Stainless Steel Trolley for Large Volume Container makes it easier to work at breast height. Equipped with 125 mm diameter wheels in white PA (2 fixed and 2 pivoting with brakes).
937.14€ - 1411.80€
Especificaciones
Tipo | Trolley |
---|---|
Admite | Large Volume Containers |
Material | Stainless Steel |
Diámetro de las ruedas (métrico) | 125 mm |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17938721
|
Gilac™
G146121 |
75 L Large Volume Semicircular Container |
965.21€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17978641
|
Gilac™
G111795 |
100 L Large Volume Container |
937.14€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17918661
|
Gilac™
G111595 |
170 L Large Volume Container |
979.01€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17998461
|
Gilac™
G194795 |
170 L Large Volume Semicircular Container |
1198.29€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17988641
|
Gilac™
G111495 |
220 L Large Volume Container |
1057.53€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17958941
|
Gilac™
G194895 |
220 L Large Volume Semicircular Container |
1214.77€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17958441
|
Gilac™
G111395 |
310 L Large Volume Container |
1071.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17958741
|
Gilac™
G111995 |
500 L Large Volume Container |
1411.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Description
- Trolley equiped with 125 mm diameter wheels in white PA (2 fixed and 2 pivoting with brakes).
- Stainless steel recommended in humid environments (no damage to bearings even in the presence of water).
- Makes it easier to work at breast height.
Spécification
Trolley | |
Large Volume Containers | |
Stainless Steel | |
125 mm |