Learn More
Gilac™ Carro de acero inoxidable para contenedores de gran volumen
Código de producto. 17998461
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Recipiente de 100 L
Recipiente de 170 L
Recipiente de 220 L
Recipiente de 310 L
Recipiente de 500 L
Recipiente semicircular de 170 L
Recipiente semicircular de 220 L
Recipiente semicircular de 75 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
17998461 Recipiente semicircular de 170 L cada uno
17938721 Recipiente semicircular de 75 L cada uno
17978641 Recipiente de 100 L cada uno
17918661 Recipiente de 170 L cada uno
17988641 Recipiente de 220 L cada uno
17958941 Recipiente semicircular de 220 L cada uno
17958441 Recipiente de 310 L cada uno
17958741 Recipiente de 500 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17998461 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G194795
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1811.57€
    1198.29€ / paquete de 1
    Ahorro 613.28€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Carro de acero inoxidable para contenedores de gran volumen que facilita el trabajo a la altura del pecho. Equipado con ruedas de 125 mm de diámetro en PA de color blanco (2 fijas y 2 pivotantes con freno).
  • Carro equipado con ruedas de 125 mm de diámetro en PA de color blanco (2 fijas y 2 pivotantes con freno).
  • Acero inoxidable recomendado en ambientes húmedos (sin daños a los rodamientos incluso en presencia de agua).
  • Facilita el trabajo a la altura del pecho.
Especificaciones
Tipo Carro
Admite Contenedores de gran volumen
Capacidad portante (métrico) 100 kg
Material Acero inoxidable
Diámetro de las ruedas (métrico) 125 mm
Para utilizar con (equipo) Recipiente semicircular de 170 L
Altura (imperial) 35,4 in
Altura (métrico) 900 mm