Learn More
Gilac™ Carro de acero inoxidable para contenedores de gran volumen
Código de producto. 17938721
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Recipiente de 100 L
Recipiente de 170 L
Recipiente de 220 L
Recipiente de 310 L
Recipiente de 500 L
Recipiente semicircular de 170 L
Recipiente semicircular de 220 L
Recipiente semicircular de 75 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
17938721 Recipiente semicircular de 75 L cada uno
17978641 Recipiente de 100 L cada uno
17918661 Recipiente de 170 L cada uno
17998461 Recipiente semicircular de 170 L cada uno
17988641 Recipiente de 220 L cada uno
17958941 Recipiente semicircular de 220 L cada uno
17958441 Recipiente de 310 L cada uno
17958741 Recipiente de 500 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17938721 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G146121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1375.50€
    965.21€ / paquete de 1
    Ahorro 410.29€
    29% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Carro de acero inoxidable para contenedores de gran volumen que facilita el trabajo a la altura del pecho. Equipado con ruedas de 125 mm de diámetro en PA de color blanco (2 fijas y 2 pivotantes con freno).
  • Carro equipado con ruedas de 125 mm de diámetro en PA de color blanco (2 fijas y 2 pivotantes con freno).
  • Acero inoxidable recomendado en ambientes húmedos (sin daños a los rodamientos incluso en presencia de agua).
  • Facilita el trabajo a la altura del pecho.
Especificaciones
Tipo Carro
Admite Contenedores de gran volumen
Material Acero inoxidable
Diámetro de las ruedas (métrico) 125 mm
Para utilizar con (equipo) Recipiente semicircular de 75 L
Altura (imperial) 39,2 in
Altura (métrico) 995 mm