Learn More
Sartorius™ Pesa de calibración cilíndrica de acero inoxidable F1
Ensure accurate calibration and weighing. Fisherbrand™ Stainless Steel F1 Cylindrical Calibration Weight is a highly accurate individual weight with a nominal mass between 1g and 10kg. These cylindrical weights conform to class F1 requirements.
Marca:  Sartorius™ YCW5538-00
259.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10656331
  • 266.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 17-06-2025
Descripción
La línea Sartorius™ de pesas de línea de referencia incluye estas pesas estándar cilíndricas. Están fabricadas en acero inoxidable duradero y cumplen con OIML clase F1 para su uso con básculas de clase II.
  • Disponible en una gama de valores de peso nominal, de 1 a 10.000 g
  • Ideal para garantizar la calidad de acuerdo con la ISO 9001ff
    • Instrumentos de ajuste, pruebas y calibración para básculas de clase II
    • Garantía de calidad para las básculas con menos de 300.000 pasos
    • Pesas para la calibración, y para la calibración oficial de otras pesas, de las clases inferiores (F2, F3, M1, M2 y M3)
  • No incluye certificado de calibración
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Pesa de calibración cilíndrica
F1
Plástico
DKD
Acero inoxidable
500 g
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Sartorius™ Pesa de calibración cilíndrica de acero inoxidable F1 > Masa: 500 g