Learn More
Sartorius™ Pesa de calibración cilíndrica de acero inoxidable F1
Código de producto. p-8006435 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
1 g
10 g
10.000 g
100 g
1000 g
2 g
20 g
200 g
2000 g
5 g
50 g
500 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
10563451 100 g cada uno
10441921 10 g cada uno
10034150 10.000 g cada uno
10553461 1000 g cada uno
10094140 1 g cada uno
10441531 200 g cada uno
10186510 2 g cada uno
10665951 20 g cada uno
10278410 2000 g cada uno
10656331 500 g cada uno
10655951 5 g cada uno
10145930 50 g cada uno
10145980 5000 g cada uno
13 options
Código de producto. 10563451
Marca: Sartorius™ YCW513800
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ensure accurate calibration and weighing. Fisherbrand™ Stainless Steel F1 Cylindrical Calibration Weight is a highly accurate individual weight with a nominal mass between 1g and 10kg. These cylindrical weights conform to class F1 requirements.
La línea Sartorius™ de pesas de línea de referencia incluye estas pesas estándar cilíndricas. Están fabricadas en acero inoxidable duradero y cumplen con OIML clase F1 para su uso con básculas de clase II.
  • Disponible en una gama de valores de peso nominal, de 1 a 10.000 g
  • Ideal para garantizar la calidad de acuerdo con la ISO 9001ff
    • Instrumentos de ajuste, pruebas y calibración para básculas de clase II
    • Garantía de calidad para las básculas con menos de 300.000 pasos
    • Pesas para la calibración, y para la calibración oficial de otras pesas, de las clases inferiores (F2, F3, M1, M2 y M3)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Pesa de calibración cilíndrica
Clasificación F1
Material Acero inoxidable
Material del envase Plástico
Peso (métrico) 100 g