Learn More
Sartorius™ Stainless Steel OIML Class E2 Reference Line Weight With DAkkS Calibration Certificate
Marca:  Sartorius™ YCW312-02
208.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10328872
  • 214.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 30-06-2025
Especificaciones
Madera
1 g
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Sartorius™ Stainless Steel OIML Class E2 Reference Line Weight With DAkkS Calibration Certificate > Masa: 1 g