Learn More
Sartorius™ Pesa con perilla de línea de comprobación de clase E2 de OIML con certificado DAkkS
Código de producto. 11303314 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Masa:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Masa unitSize
11303314 1 g cada uno
11313314 2 g cada uno
11323314 5 g cada uno
11333314 10 g cada uno
11343314 20 g cada uno
11353314 50 g cada uno
11363314 100 g cada uno
11373314 200 g cada uno
11383314 500 g cada uno
11393314 1 kg cada uno
11303324 2 kg cada uno
11313324 5 kg cada uno
11357494 10 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 11303314 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor YCW312AC02
Pesas de calibración pulidas no magnetizables. La pesa con perilla de línea de comprobación de clase E2 de OIML de Sartorius™ con certificado DAkkS está fabricada en acero especial y se suministra en una caja de plástico.
  • No magnetizable
  • Se suministra en una caja de plástico de alta calidad (a menos que se especifique lo contrario) adecuada para su uso en salas limpias
  • Construcción especial en acero inoxidable con una densidad de 7.950 kg/ m3
  • Cumple con la Recomendación Internacional OIML R111-1
  • DAkkS Certificado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Pesa con perilla de línea de comprobación
Certificaciones/conformidad Certificado de calibración DAkkS
Clasificación OIML Clase E2
Material Acero inoxidable especial
Densidad 7.950kg/m3
Masa 1 g