Learn More
Karl Hecht™ Solución de estabilización
Prevents algae/bacterial growth and stops odor formation in water baths. Karl Hecht™ Assistent™ ThermoClean™ DC Stabilizing Solution is suitable for all kinds of thermostats and circulation pumps made of metal, glass or any plastics.
52.00€ - 54.08€
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10798842
|
Karl Hecht™
43170001 |
Azul |
52.00€
100 ml |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10449591
|
Karl Hecht™
43170003 |
Clear |
54.08€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
Descripción
- Solvent-free
- Only minor pH-change to the water
- Prevents foam formation, even with strong circulation
- No obstructions in tubings and temperature control systems
- Can also be used for closed temperature control systems
- Free of aggressive phosphates and oxidizing or reducing substances
- Available in blue and clear variants
Especificaciones
Solución de estabilización | |
100 ml |
Seguridad y manipulación
- ThermoClean DC
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.