Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ ThermoClean™ Solución estabilizadora de CC
Código de producto. 10798842
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Transparente
Tamaño de la unidad:
100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10798842 Azul 100 ml
10449591 Transparente 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10798842 Proveedor Karl Hecht™ N.º de proveedor 43170001
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Previene el crecimiento de algas/bacterias y detiene la formación de olores en los baños de agua. Karl Hecht™ Assistent™ ThermoClean™ La solución estabilizadora de CC es adecuada para todo tipo de termostatos y bombas de circulación hechos de metal, vidrio o cualquier plástico.
  • Sin disolventes
  • Sólo un pequeño cambio de pH en el agua.
  • Previene la formación de espuma, incluso con circulación fuerte.
  • Sin obstrucciones en tuberías y sistemas de control de temperatura.
  • También se puede utilizar para sistemas cerrados de control de temperatura.
  • Libre de fosfatos agresivos y sustancias oxidantes o reductoras.
  • Disponible en variantes azul y transparente. 
Especificaciones
Color Azul
Tipo Solución de estabilización
Cantidad 100 ml
compliance-icons
Nombre del producto
  • ThermoClean DC
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.