missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ ST8 alpha-2,8-Sialyltransferase 8B/ST8SIA2 Recombinant Protein Antigen

Código de producto. 18301084
100 μg, 100 microlitros
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Para utilizar con (aplicación) Antibody Competition
Formulación PBS and 1M Urea, pH 7.4.
ID de gen (Entrez) 8128
Peso molecular M.W. Theoretical: 25 kDa
Cantidad 100 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias de gen alpha-2,8-sialyltransferase 8B, alpha-2,8-sialyltransferase 8B 1, EC 2.4.99, EC 2.4.99.-, HsT19690, MGC116854, MGC116857, sialyltransferase 8 (alpha-2, 8-sialytransferase) B, Sialyltransferase 8B, Sialyltransferase X, Sialytransferase St8Sia II, SIAT8B, SIAT8-B, ST8 alpha-N-acetyl-neuraminide alpha-2,8-sialyltransferase 2, ST8SIA-II, STXST8SiaII
Símbolo de gen ST8SIA2
Categoría de investigación Neuroscience
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Expresión ST8 alpha-2,8-Sialyltransferase 8B/ST8SIA2
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Novus Biologicals™ ST8 alpha-2,8-Sialyltransferase 8B/ST8SIA2 Recombinant Protein Antigen >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado