missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melford SSC Buffer, Solution

20X Saline-sodium citrate solution contains: 0

64.00€ - 179.00€

Especificaciones

CAS 7732-18-5
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
30018795
Ver documentos
Melford
S24022-1000.0
1 L
64.00€
1 litro
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
30018796
Ver documentos
Melford
S24022-4000.0
4 L
179.00€
4 litros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

20X Saline-sodium citrate solution contains: 0

20X Saline-sodium citrate solution contains:
  • 0.3M sodium citrate
  • 3M NaCl

pH25°C: 6.85-7.15

Especificaciones

Especificaciones

7732-18-5
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Melford SSC Buffer, Solution

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado