missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Melford SSC Buffer, Solution
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
Descripción
20X Saline-sodium citrate solution contains: 0
20X Saline-sodium citrate solution contains:
- 0.3M sodium citrate
- 3M NaCl
pH25°C: 6.85-7.15
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 7732-18-5 |
| Cantidad | 1 L |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido