Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Revestimiento dividido/sin división con doble junta cónica
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 092230
713.90 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12974071
  • 733.00€ / paquete de 25
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 17-10-2025
Descripción
  • Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con instrumentos para GC Agilent y Varian
Especificaciones
Especificaciones
Desactivado
78,5 mm
4 mm
GC Agilent Technologies, Varian
25/paq.
Revestimientos de entrada para GC
6,3 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Trajan Scientific and Medical™ Revestimiento dividido/sin división con doble junta cónica >